Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 660,00 Kč |
5 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 13 500,00 Kč |
O této položce
7 660,00 Kč
Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
50 mg/L each component (nominal concentration)
application(s)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our complete range of extractables and leachables certified reference mixes
Discover our new Extractables and Leachables Silicone Mix with the most commonly found Silicone extractables
Application
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) chemicals and industrial polymers | application(s) chemicals and industrial polymers | application(s) chemicals and industrial polymers | application(s) - |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format single component solution |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| concentration 50 mg/L each component (nominal concentration) | concentration 50 mg/L each component (nominal concentration) | concentration in acetonitrile | concentration 20 μg/g in methanol (nominal concentration) |
Analyt
- Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
- ε-Caprolactam
- 2-Mercaptobenzothiazole
- Bisphenol A
- 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene
- 1,3-Di-tert-butylbenzene
- Oleamide
- Bis(2-ethylhexyl) phthalate
- Stearic acid
- cis-13-Docosenoamide
- Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate
- 2,4-Di-tert-butylphenol
- 2,6-Di-tert-butylphenol
- Palmitic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
117-81-7
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this MS grade?
1 answer-
Yes, this product is suitable for MS applications. Please see the link below to review the article posted to the product page:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/calibration-qualification-and-validation/extractables-studies-of-single-use-equipmentHelpful?