Z777140
Proteomix® SCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Proteomix® SCX-NP10 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
material
PEEK
agency
suitable for USP L22
product line
Proteomix®
manufacturer/tradename
Sepax 401NP10P-4625
packaging
1 ea of
parameter
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
spherical PS-DVB
polymeric
matrix active group
sulfonic acid phase
particle size
10 μm
pore size
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
separation technique
cation exchange
Související kategorie
General description
Proteomix User Manual
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)