Z777135
Proteomix® SCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Proteomix® SCX-NP10 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
agency
suitable for USP L22
product line
Proteomix®
manufacturer/tradename
Sepax 401NP10-4605
packaging
1 ea of
parameter
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
matrix
spherical PS-DVB
polymeric
matrix active group
sulfonic acid phase
particle size
10 μm
pore size
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
separation technique
cation exchange
General description
Proteomix User Manual
Legal Information
Application
guard column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.