Z777010
Zenix® SEC-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Zenix® SEC-100 Gel Filtration Column, 3μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
material
PEEK
agency
suitable for USP L59
product line
Zenix®
mol wt
100-100,000
manufacturer/tradename
Sepax 213100P-4630
packaging
1 ea of
parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 4.6 mm
impurities
<10 ppm metals
matrix
spherical silica
fully porous particle
matrix active group
hydrophilic polymer phase
particle size
3 μm
pore size
100 Å
operating pH range
2.0-8.5
separation technique
size exclusion (SEC)
Související kategorie
General description
Zenix User Manual
Legal Information
guard column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)