Y0002306
Nebivolol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
Nebivolol
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nebivolol
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2/t17-,18-,21-,22+/m0/s1
InChI key
KOHIRBRYDXPAMZ-YHDSQAASSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)