SU860079
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
blue polypropylene cap, red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Doporučené produkty
material
blue polypropylene cap
red PTFE/silicone/red PTFE septum
hardness
45 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
9 mm
septum diam. × thickness
9 mm × 1.0 mm
fitting
thread for 9 mm
Související kategorie
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)