Přejít k obsahu
854973
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
blue cap, PTFE/red rubber septum, thickness 1.0 mm, pkg of 1000 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE/red rubber septum, blue cap
hardness
60 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 1000 ea
thickness
1.0 mm
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)