Merck
29445-U
Certified glass inserts for 8 x 40 mm shell vials
volume 100 μL, clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear glass insert (with plastic bottom spring)
description
conical precision point
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
5 mm × 30 mm
volume
100 μL
fitting
thread for 8 mm
application(s)
general analytical
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)