PHL83575
Quercetin 3-sophoroside
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-sophoroside, Baimaside
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)Oc3[c](c4c([o]c3c5cc(c(cc5)O)O)cc(cc4O)O)=O
InChI
1S/C27H30O17/c28-6-14-17(34)20(37)22(39)26(41-14)44-25-21(38)18(35)15(7-29)42-27(25)43-24-19(36)16-12(33)4-9(30)5-13(16)40-23(24)8-1-2-10(31)11(32)3-8/h1-5,14-15,17-18,20-22,25-35,37-39H,6-7H2/t14-,15-,17-,18-,20+,21+,22-,25-,26+,27+/m1/s1
InChI key
RDUAJIJVNHKTQC-UJECXLDQSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)