Merck
PHL82640
Quercetin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
7-O-β-D-glucopyranoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 7-glucoside, Quercimeritrin, Quercimeritroside, Quercimetrin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H20O12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
464.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c(c(c2)O)C(=O)C(C(O3)c4cc(c(cc4)O)O)O
InChI
1S/C21H22O12/c22-6-13-15(26)17(28)19(30)21(33-13)31-8-4-11(25)14-12(5-8)32-20(18(29)16(14)27)7-1-2-9(23)10(24)3-7/h1-5,13,15,17-26,28-30H,6H2/t13-,15-,17+,18?,19-,20?,21-/m1/s1
InChI key
BJAHHJOBSKZTFE-QOFRXWOZSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)