MSCAL5
ProteoMass™ LTQ/FT-Hybrid ESI Pos. Mode Cal Mix
About This Item
Doporučené produkty
product line
ProteoMass™
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1 × 10 mL
storage condition
protect from light
concentration
(varied conc.)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
format
multi-component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Ready-to-use
- Developed and qualified specifically for use with the LTQ based Thermo Scientific hybrid instruments (LTQ FT, LTQ FT Ultra, and LTQ Orbitrap series) with ESI source and Thermo Scientific Exactive
- Conveniently packaged, freeing you from time consuming mixing and dilution steps, allowing you to focus on the acquistion of quality data
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
42.1 °F - closed cup
flash_point_c
5.6 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)