Hlavní dokumenty
G005684
HPLC Analysis of Caffeine Metabolites and Analogs on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: Discovery C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] 1% acetic acid in water; [B] methanol; (92:8, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
suitability
application for HPLC
application(s)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Popis
    7-Methylxanthine
    1-Methyluric acid
    1-Methylxanthine
    3-Methylxanthine
    1,3-Dimethyluric acid
    Theophylline
    1,7-Dimethylxanthine
    Theobromine
    Zobrazit všechny (8)
analytical column
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
standard
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)