Hlavní dokumenty
CRM47904
Supelco
EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
agency
EPA 601,501.3
suitable for EPA 601
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
100 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Popis
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Chloroform
    Dibromochloromethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
wgk_germany
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.