TURB500
Turbidity 500 NTU Calibration Standard - Formazin
certified reference material
Synonyma:
Turbidity Calibration Standard (500 NTU)
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
Quality Level
100
300
CofA
certificate is enclosed in each package
manufacturer/tradename
RTC TURB500-100
concentration
in H2O
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Features and Benefits
- Gravimetrically prepared standard, verified and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to the SI and higher order standards from NIST
- Assigned value based on a purity determination by mass balance and gravimetrically prepared value
- Homogeneity assessed in accordance with ISO Guide 35
- Available in high-density polyethylene bottles of volumes 100 and 500 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
- Prepared using deionized water as a solvent
Other Notes
related product
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)