CRM47801
Grain FAME Mix
certified reference material, in dichloromethane, ampule of 1 mL
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
form
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
in dichloromethane
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
multi-component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Application
Other Notes
Legal Information
Analyt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.