CRM36826
Pyraflufen-ethyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyma:
Ethyl [2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy]acetate
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)COc1cc(c(F)cc1Cl)-c2nn(C)c(OC(F)F)c2Cl
InChI
1S/C15H13Cl2F3N2O4/c1-3-24-11(23)6-25-10-4-7(9(18)5-8(10)16)13-12(17)14(22(2)21-13)26-15(19)20/h4-5,15H,3,6H2,1-2H3
InChI key
APTZNLHMIGJTEW-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Recommended products
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for LC-MS, application for SPENáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.