34052
Flazasulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
N-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinylaminocarbonyl)-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinesulfonamide
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(F)(F)F)n1
InChI
1S/C13H12F3N5O5S/c1-25-8-6-9(26-2)19-11(18-8)20-12(22)21-27(23,24)10-7(13(14,15)16)4-3-5-17-10/h3-6H,1-2H3,(H2,18,19,20,21,22)
InChI key
HWATZEJQIXKWQS-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Recommended products
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)