Hlavní dokumenty
96865
Supelco
4,4′-Dihydroxybiphenyl
analytical standard
Synonyma:
4,4′-Biphenol, 4,4′-Biphenyldiol, 4,4′-Diphenol
About This Item
Lineární vzorec:
HOC6H4C6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.21
Beilstein/REAXYS Number:
1908886
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0%
technique(s)
HPLC: suitable
mp
280-282 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
InChI key
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
537.8 °F
flash_point_c
281 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)