Hlavní dokumenty
95091
Supelco
Pinoxaden Metabolite SYN552804
Synonyma:
[4-(7,9-Dioxohexahydro-7H-pyrazolo[1,2- d][l,4,5]oxadiazepin-8-yl)-3,5-diethylphenyl]methyl D-glucopyranoside
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H34N2O9
Molekulová hmotnost:
494.53
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
product line
PESTANAL®
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
Application
Environmental
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)