Key Documents
95065
Supelco
Terbuthylazine Metabolite MT23-GS16984
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
6-(tert-Butylamino)-1H-1,3,5-triazine-2,4-dione, Terbuthylazine-TP MT23 (LM5)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H12N4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
184.20
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)