Hlavní dokumenty
CRM48392
Supelco
Triazine Pesticides Standards Mix
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL each component in methanol
Synonyma:
Triazine Calibration Mix
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
100 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Popis
    Ametryn
    Atrazine
    Prometon
    Prometryn
    Propazine
    Simazine
    Terbutryn
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)