Hlavní dokumenty
94961
Terbuthylazine Metabolite CSAA036479 hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
2-Hydroxy-4-(1-carboxy-1-methylethylamino)-6-aminotriazine hydrochloride, 2-[(4-Amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H12ClN5O3
Molekulová hmotnost:
249.65
UNSPSC Code:
41116107
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
assay
≥95.0 % (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=NC(NC(C)(C)C(O)=O)=NC(N)=N1.Cl
InChI
1S/C7H11N5O3.ClH/c1-7(2,3(13)14)12-5-9-4(8)10-6(15)11-5;/h1-2H3,(H,13,14)(H4,8,9,10,11,12,15);1H
InChI key
QQWQWJFOHCPBKX-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)