Hlavní dokumenty
91359
Supelco
Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
analytical standard
Synonyma:
Sodium propyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H11NaO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.18
Beilstein/REAXYS Number:
5183350
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES string
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)