Vybrat velikost
11 600,00 Kč
51 700,00 Kč
11 600,00 Kč
Očekávané datum odeslání08. ledna 2026podrobné informace
O této položce
Přeskočit na
Název produktu
Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SMILES string
[Na+].[O-]c1ccc(cc1)C(=O)OCCC
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
agency
BP
NF
Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
9.5-10.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
302 °C
density
1.24 g/cm3 at 25 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
Quality Level
1 of 4
Tato položka | 1.06756 | 1.07427 | 1.00886 |
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| agency BP, Ph. Eur., NF | agency BP, NF, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency BP, NF, Ph. Eur. |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| density 1.24 g/cm3 at 25 °C | density 1.42 g/cm3 at 20 °C | density 1.063 g/cm3 at 102 °C | density - |
| pH 9.5-10.5 (20 °C, 1 g/L in H2O) | pH 9.7-10.3 (1 g/L in H2O) | pH 6-7 (20 °C in H2O, saturated solution) | pH 10 (20 °C, 1 g/L in H2O) |
Application
Disclaimer
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Legal Information
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.