Hlavní dokumenty
89162
Supelco
Glutaric acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt
analytical standard
Synonyma:
Pentanedioic acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt, Sodium glutarate-1,2,3,4-13C4
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C4CH8O4 · xNa+
Molekulová hmotnost:
136.09 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)