Hlavní dokumenty
823513
Supelco
TSKgel® FcR-IIIA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, Glycoprotein phase
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
Název produktu
TSKgel® FcR-IIIA-NPR HPLC Column, PEEK, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
ligand
(modified recombinant FcyRIIIA)
material
PEEK
product line
TSKgel®
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
matrix
polymethacrylate
matrix active group
Glycoprotein phase
particle size
5 μm
operating pH range
4.0-8.0
separation technique
affinity
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.