Hlavní dokumenty
80229
Supelco
Phenyl benzoate
analytical standard
Synonyma:
Benzoic acid phenyl ester
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5CO2C6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.22
Beilstein/REAXYS Number:
1566346
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
298-299 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)