64712-U
Threaded Midget Impinger
volume 22 mL
Synonyma:
Impinger/Bubbler
About This Item
Doporučené produkty
material
glass impinger
description
threaded joint
feature
syringe type Standard stem
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
cap diam.
20 mm
impinger L
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
volume
22 mL
fitting
20-400 GCMI thread
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Související kategorie
General description
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)