59683-U
Supel™ BioSPME 96-Pin Device
pack of 10 ea
Synonyma:
Supel™ BioSPME 96-Pin Device
About This Item
Doporučené produkty
packaging
pack of 10 ea
Quality Level
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
matrix active group
C18 coating
application(s)
clinical
pharmaceutical
compatibility
for use with automated robotic liquid handling systems
Související kategorie
General description
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Supel™ BioSPME 96-Pin devices enhance speed and simplicity for plasma protein binding studies and LCMS analyses.