59617
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
SUPELCOSIL™ LC-18-DB Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Level
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)