59553
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
SUPELCOSIL™ LC-8-DB Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L7
Quality Level
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
C8 (octyl) phase
particle size
5 μm
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Související kategorie
Footnote
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)