Hlavní dokumenty
57246-U
Supelco
Stainless Steel Frit, 20 μm porosity
for use with 6mL polypropylene SPE tubes, pk of 60
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.21
packaging
pk of 60
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 6mL polypropylene SPE tubes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3