Přejít k obsahu
57098
Female Luer Cap
polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
Synonyma:
Luer Plugs & Caps
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
Quality Segment
packaging
pkg of 12 ea
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
environmental
food and beverages
compatibility
configured for capping luer tips, for use with Supelco Visidry Drying Attachment
General description
Use to close Luer port. Polypropylene.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)