56706
Filter Cup for UHMWPE Bottom-of-the-Bottle™ solvent filter
pore size 10 μm
Synonyma:
Bottom-of-the-Bottle™ filter/sparger
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
Doporučené produkty
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc A-427
pore size
10 μm
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)