Přeskočit na
58267
Stainless Steel Inlet Filter
pore size 2 μm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 480,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Pore size:
2 μm
2 480,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
pore size
2 μm
General description
All stainless steel construction with a 2 μm porous filter element, 11/16 in./1.7 cm diameter. 1/8 in. pipe.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
XX3001240YY3009000YY3014236
description
pore size 2 μm
description
Analytical Filter Holder 13mm, stainless steel
description
Filter Holder 90mm, stainless steel
description
Filter Holder 142mm, stainless steel
pore size
2 μm
pore size
-
pore size
-
pore size
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)