Hlavní dokumenty
55081
Frits for Upchurch Biocompatible Precolumn Filter
pore size 2.0 μm, pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
material
PEEK
packaging
pkg of 10 ea
pore size
2.0 μm
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
replacement part
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.