509558
Syringes with Removable Needle Valve
volume 0.25 mL (250 μL), 250R-V-GT, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Doporučené produkty
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
23 ga
description
needle valve in hub
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 006279
needle L × O.D.
50 mm × 0.63 mm
volume
0.25 mL (250 μL)
Související kategorie
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)