24414
SGE Guided Plunger syringes
10R-GP (removable needle), volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Synonyma:
SYRINGE SGE 10R-GP
About This Item
Doporučené produkty
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
26 ga
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 002450
needle L × O.D.
50 mm × 0.47 mm
volume
10 μL
General description
Extended barrel guides plunger during injection.
replacement part
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)