Z291676
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
red PTFE/white silicone, diam. 8 mm, thickness 0.065 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Doporučené produkty
material
red PTFE/white silicone
packaging
pkg of 100 ea
diam.
8 mm
thickness
0.065 in.
General description
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)