507415
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
red polypropylene cap, tan PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
red polypropylene cap
tan PTFE/silicone septum
feature
closure type polypropylene hole cap
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
fitting
thread for 9 mm
Související kategorie
General description
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)