Hlavní dokumenty
506419
Supelco
ASTM® D2887 Reference Gas Oil
analytical standard
Synonyma:
RGO
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
grade
analytical standard
Quality Level
agency
ASTM® D2887,D7169
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
suitability
suitable for
application(s)
petroleum
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
This sample is a petroleum fraction having a boiling range from 250 °F to 850 °F, evaluated in round-robin studies by the ASTM. Use this sample and the supplied ASTM boiling range consensus values to evaluate system performance.
Application
ASTM® D2887 reference gas oil has been used as a standard in the analysis of fossil-fuel liquid in order to quantitatively measure aliphatic, aromatic and polar compounds classes using normal phase high performance liquid chromatography method (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Hydrocarbon class analysis of coal-derived liquids using high performance liquid chromatography
Padlo.MD, et al.
Fuel Processing Technology, 49, 247-258 (1996)