Přeskočit na
46956
Transformer oil (PCB free)
analytical standard, PCB free
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 x 5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 680,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
1 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 10 × 5 mL
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Sigma-Aldrich offers transformer oil (PCB free) for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyses. Purity of the chemical is about 99% unless otherwise stated.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4005344240440900U
description
analytical standard, PCB free
description
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
description
analytical standard
description
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
matrix material
format
single component solution
format
neat
format
matrix material
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Transformer oil (PCB free)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
294.8 °F - closed cup
flash_point_c
146 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64742-53-6 + 64742-46-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)