Merck
48873
ASTM® D2887 Reference Gas Oil
pkg of 6 × 1 mL
Synonyma:
RGO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
EC Number:
272-184-2
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Level
agency
ASTM® D2887,D2887,D7169
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 6 × 1 mL
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
ASTM® D2887 reference gas oil can be used as standard in order to measure the boiling range of petroleum fractions, like diesel fuel and gasoline with gas chromatography method(GC).
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
122.0 °F - closed cup
flash_point_c
50 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Speight.GJ
Environmental Analysis and Technology for the Refining Industry (2005)
Song C
Chemistry of Diesel Fuels (2000)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
4887304061837624391