502383
Micro-Splitter Valve (Low Pressure)
1/4-28 flangeless fittings
About This Item
Doporučené produkty
feature
graduated
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc P-450
parameter
800 psi max. pressure
fitting
1/4-28 flangeless fittings
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)