Přeskočit na
57661
Tee
bore 0.020 in., 10-32 thread
Synonyma:
Upchurch PEEK Fingertight Union
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 420,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.21
1 420,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
bore
0.020 in.
fitting
10-32 thread
General description
The PEEK tees are to be operated at 4000 ψ (281 kg/cm2). They include Fingertight III nuts and ferrules.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
5828358626PHR1592
Tee bore 0.020 in., 10-32 thread
57661
Tee
Tee zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
58283
Tee
Supelco
Supelco
58626
Tee
Tenofovir Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1592
Tenofovir
description
bore 0.020 in., 10-32 thread
description
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
description
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
fitting
10-32 thread
fitting
-
fitting
10-32 female Valco for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
fitting
-
bore
0.020 in.
bore
-
bore
-
bore
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tee
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)