47528-U
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine solution
certified reference material
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c(c(ncc1)CC(C)C)OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-7(2)6-8-9(12-3)11-5-4-10-8/h4-5,7H,6H2,1-3H3
InChI key
UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt