O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H22O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.30
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (GC)
Form:
liquid (oil)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
(±)-Geosmin, ≥97% (GC)
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
liquid (oil)
color
colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1CCCC2(C)CCCCC12O
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3
InChI key
JLPUXFOGCDVKGO-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-Geosmin has been used as a standard for GC-MS based analytical techniques. Geosmin has also been used to study its adsorption on activated carbon.
Biochem/physiol Actions
Geosmin is a naturally occurring biomolecule that contributes to the earthy or musty flavor and odor in water supplies. This water contaminant can be detected by humans at ng/l (parts per trillion) concentrations.
(±)-Geosmin is produced by Streptomyces coelicolor and cyanobacteria.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| UC18-10MG | 04061837410215 |
| UC18-5MG | 04061837410222 |