Přeskočit na
G5908
(±)-Geosmin solution
2 mg/mL in methanol, ≥97%
Synonyma:
DL-Geosmin, rel-(4R,4aR,8aS)-Octahydro-4,8a-dimethyl-4a(2H)-naphthalenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 620,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H22O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97% (calc. on dry substance, GC), ≥97%
4 620,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97% (calc. on dry substance, GC), ≥97%
concentration
2 mg/mL in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC21C(CCCC2C)(CCCC1)C
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3
InChI key
JLPUXFOGCDVKGO-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-Geosmin solution is commonly used in the odorant removal/degradation studies in the water and food chemistry.
Other Notes
The (−)-enantiomer is the principal component of beet aroma.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
719697196979470
assay
≥97% (calc. on dry substance, GC)
assay
≥99.0% (calc. on dry substance, T)
assay
≥99.0% (calc. on dry substance, T)
assay
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
concentration
2 mg/mL in methanol
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Geosmin solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What can you tell me about the stereochemistry of Sigma-Aldrich's (±)-Geosmin products?
    1 answer
    1. The geosmin products listed by Sigma-Aldrich (CAS Registry number [16423-19-1]) are synthetic, and would be exactly a 50:50 mixture of the (+) and (-) isomers. Specifically, the natural (-) isomer is (4S,4aS,8aR)-4,8a-Dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-4a-ol. Therefore, the unnatural (+) isomer (the mirror image) is (4R,4aR,8aS)-4,8a-Dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-4a-ol.This information has not been confirmed by a specific rotation measurement or chiral analysis, but is known based on the method of preparation.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.