29663-U
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial™
volume 0.3 mL, QsertVial, amber glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
Synonyma:
Low Adsorption Vial Kit
About This Item
Doporučené produkty
material
amber glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
feature
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.3 mL
fitting
thread for 9 mm
compatibility
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Související kategorie
Legal Information
Related product
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.