Přeskočit na
29376-U
Certified screw thread vials, amber, 9 mm thread, 12 x 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial (with graduated marking spot), pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
816,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
816,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
amber glass vial (with graduated marking spot)
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
2 mL
fitting
thread for 9 mm
application(s)
general analytical
Application
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Other Notes
The inside diameter of vials vary with the manufacture. The following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 29435-UPK100, Certified 200 μL glass inserts, mandrel precision point, 6 X 29mm, with bottom spring
  • 29436-UPK100, Certified 250 μL glass insert, conical bottom, 6 x 31 mm
  • 29437-UPK100, Certified 300 μL glass inserts, conical bottom, 6 x 30 mm
  • 29441-U PK100, Certified 350 μL glass inserts, flat bottom, 6 x 31mm
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)